Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20070.291EA 50.4 CHF
20070.291 20070.325 20070.462 20070.553 20070.950
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Brechungsindex (20°C) 1.343 - 1.345