Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20060.320EA
370
CHF
20060.320
20060.420
20060.290
20060.360
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Acetonitril
Formel:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa) Melting Pt: –45,7 °C Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 2 °C (closed cup) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.02 % |
Absorbance (195 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (200 nm) | Max. 0.05 |
Absorbance (210 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (240 nm) | Max. 0.005 |
Transmittance (195 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (200 nm) | Min. 90 % |
Transmittance (210 nm) | Min. 94 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 96 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 99 % |
Gradient grade (210 nm) | Max. 10 mAU |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)