1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
Lieferant: Molekula
Synonyms: PAN
MOLE63973572-5GEA 0 CHF
MOLE63973572-5G
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
Formel: C₁₅H₁₁N₃O
MW: 249,27 g/mol
Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 137…140 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004071
CAS-Nummer: 85-85-8
EINECS: 201-637-9