Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20048.320EA 314 CHF
20048.320 20048.290 20048.360 20048.500 20048.911 20048.914 20048.9010 20048.9030
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45,7 °C
Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 5 °C (closed cup)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Absorbance (200 nm) Max. 0.1
Absorbance (210 nm) Max. 0.1
Absorbance (220 nm) Max. 0.05
Absorbance (230 nm) Max. 0.01
Absorbance (250 nm) Max. 0.005
Transmittance (200 nm) Min. 80 %
Transmittance (210 nm) Min. 85 %
Transmittance (220 nm) Min. 90 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmittance (250 nm) Min. 98 %