2-Isopropylanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53383.06EA 58.7 CHF
H53383.06 H53383.14 H53383.22
2-Isopropylanisol ≥98%
2-Isopropylanisol
Purity: 98%
CAS No.: 2944-47-0
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.508
Boiling Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00798590
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C
Dichte: 0,936
Flash-Pt: 86 °C (187 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798590
CAS-Nummer: 2944-47-0