1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Acetyl-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone, 2'-Hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
A18537.06 A18537.14
A18537.06EA 52.8 CHF
A18537.06 A18537.14
1-Acetyl-2-naphthol ≥99%
1-Acetyl-2-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 574-19-6 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 130-132°/2mm MDL No.: MFCD00012131
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 63…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012131
CAS-Nummer: 574-19-6
EINECS: 209-369-4