2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
A13136.06 A13136.14 A13136.22
A13136.06EA 86.8 CHF
A13136.06 A13136.14 A13136.22
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon ≥98%
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 1450-72-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 112-114°/12mm Beilstein Reference: 1364840 MDL No.: MFCD00002380
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 45…48 °C
Dichte: 1.079
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002380
CAS-Nummer: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2