2-Chlorphenol-[Ring-D4] (99% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyms: 2-Chlorophenol-[ring-²H₄], 2-Chlorophenol (Ring-D4), 1-Chloro-2-hydroxybenzene-D4
CILDLM16380.1 CILDLM16380.25
PROOCILDLM16380.1EA 591 CHF
PROOCILDLM16380.1 PROOCILDLM16380.25
2-Chlorphenol-[Ring-D4] (99% D)
2-Chlorphenol-[Ring-D4]
Formel: C₆HD₄ClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 93951-73-6
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable