3-Brom-4-methoxybenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A16698.06 A16698.14
A16698.06EA 62.8 CHF
A16698.06 A16698.14
3-Brom-4-methoxybenzonitril ≥99%
3-Brom-4-methoxybenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 117572-79-9 Molecular Formula: C8H6BrNO Formula Weight: 212.05 Melting Point: 120-124° Beilstein Reference: 3246576 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143097
Formel: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Melting Pt: 120…124 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143097
CAS-Nummer: 117572-79-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III