4-Brom-2-chlorbenzonitril 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L10602.03 L10602.06
L10602.03EA 31.3 CHF
L10602.03 L10602.06
4-Brom-2-chlorbenzonitril 96%
4-Brom-2-chlorbenzonitril
Purity: 96% CAS No.: 154607-01-9 Molecular Formula: C7H3BrClN Formula Weight: 216.47 Melting Point: 67-72° Boiling Point: 142-143°/10mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00040883
Formel: C₇H₃BrClN
MW: 216,46 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 67…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040883
CAS-Nummer: 154607-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III