3-Brombenzophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Bromophenyl)(phenyl)methanone, m-Bromobenzophenone
H53505.03 H53505.06 H53505.14
H53505.03EA 169 CHF
H53505.03 H53505.06 H53505.14
3-Brombenzophenon ≥97%
3-Brombenzophenon
Purity: 97% CAS No.: 1016-77-9 Molecular Formula: C13H9BrO Formula Weight: 261.12 Melting Point: 74-78° MDL No.: MFCD00672015
Formel: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 74…78 °C
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672015
CAS-Nummer: 1016-77-9
EINECS: 213-808-5