1-Brom-2-pentin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53433.06 H53433.14
H53433.06EA 176 CHF
H53433.06 H53433.14
1-Brom-2-pentin ≥97%
1-Bromo-2-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 16400-32-1 Molecular Formula: C5H7Br Formula Weight: 147.01 Flash Point: 41°(106°F) Refractive Index: 1.498 Boiling Point: 93-94°/113mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00236363
Formel: C₅H₇Br
MW: 147,01 g/mol
Siedepunkt: 93…94 °C (113 mmHg)
Dichte: 1.438
Flash-Pt: 41 °C (106 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236363
CAS-Nummer: 16400-32-1
EINECS: 240-451-2
ADR: 3,III