Hydrocortison ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion11β-Hydroxycortison11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnen-3,20-dionCortisol
A16292.06EA 216 CHF
A16292.06 A16292.03 A16292.14
Hydrocortison ≥98%
Hydrocortison
A natural corticosteroid and anti-inflammatory compound
Formel: C₂₁H₃₀O₅
MW: 362,47 g/mol
Siedepunkt: 567 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 213…215 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011654
CAS-Nummer: 50-23-7
EINECS: 200-020-1
Merck Index: 14,4787