Hydrocortison, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion11β-Hydroxycortison11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnen-3,20-dionCortisol
3867-1EA 164 CHF
3867-1
Hydrocortison, Millipore®
Hydrocortison
Formel: C₂₁H₃₀O₅
MW: 362,47 g/mol
Siedepunkt: 567 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 202…204 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011654
CAS-Nummer: 50-23-7
EINECS: 200-020-1