Acetonitril ≥99,9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Essigsäurenitril
, Ethansäurenitril
, Ethannitril
, Methylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit und niedrigen Partikelanzahl und ihrem geringen Säure- und Basengehalt sowie geringen Verdampfungsrückständen eignen sich LiChrosolv® Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. Da Trennungen in der analytischen HPLC normalerweise unter Gradientenbedingungen stattfinden, bieten wir Lösungsmittel sowohl in der Güteklasse „Gradient Grade“ als auch in „Isocratic Grade“ und damit eine Möglichkeit, den Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels auf ein Minimum zu reduzieren.
Formel:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa) Melting Pt: –45,7 °C Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 2 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) |
Melting Point | -45.7 °C |
Molar Mass | 41.05 g/mol |
Boiling Point | 81.6 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 97 hPa (20 °C) |
Flash Point | 2 °C |
Refractive Index | 1.34 |
Explosion Limit | 3.0 - 17 %(V) |
Density | 0.786 g/cm³ (20 °C) |
pH | |
Ignition Point | 524 °C |
Viscosity kinematic | |
Synonyms | ACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane |
Hill Formula | C₂H₃N |
Chemical Formula | CH₃CN |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)