3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
A10341.06
A10341.14
A10341.06EA
92.1
CHF
A10341.06
A10341.14
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon ≥98%
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 30071-93-3
Molecular Formula: C10H6F6O
Formula Weight: 256.15
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 85°/8mm
Beilstein Reference: 2384789
MDL No.: MFCD00009910
Formel:
C₁₀H₆F₆O MW: 256,15 g/mol Siedepunkt: 85 °C (8 mmHg) Dichte: 1.422 Flash-Pt: 82 °C (179 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009910 CAS-Nummer: 30071-93-3 EINECS: 250-023-7 |