4-tert-Butyl-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 4-tert-Butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-Butyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4-(dimethylethyl)benzene, 1,2-Diamino-4-tert-butylbenzene
H32205.PG
H32205.03
H32205.06
H32205.PGEA
0
CHF
H32205.PG
H32205.03
H32205.06
4-tert-Butyl-o-phenylendiamin 97%
4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
Purity: 97%
CAS No.: 68176-57-8
Molecular Formula: C10H16N2
Formula Weight: 164.25
Melting Point: 98-100°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00052695
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ MW: 164,25 g/mol Melting Pt: 98…100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052695 CAS-Nummer: 68176-57-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |