4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: Michlers Keton4,4'-Di(dimethylamino)benzophenon
MOLEM73866402EA 0 CHF
MOLEM73866402
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Formel: C₁₇H₂₀N₂O
MW: 268,36 g/mol
Siedepunkt: 428 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 172 °C
Flash-Pt: 220 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008312
CAS-Nummer: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06265