Tyramin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamin4-(2-Aminoethyl)phenol4-Hydroxyphenethylamim
PROOMM0063.06EA 1240 CHF
PROOMM0063.06
Tyramin
Tyramin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 164 °C
MDL Number: MFCD00008193
CAS-Nummer: 51-67-2
EINECS: 200-115-8