Tyramin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamin4-(2-Aminoethyl)phenol4-Hydroxyphenethylamim
ROTH4862.1EA 37.05 CHF
ROTH4862.1
Tyramin
Tyramin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 164 °C
MDL Number: MFCD00008193
CAS-Nummer: 51-67-2
EINECS: 200-115-8