1,4-Dithioerythrit
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Achtung
4011255.0025 4011255.0100
BACE4011255.0025EA 0 CHF
BACE4011255.0025 BACE4011255.0100
1,4-Dithioerythrit
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 82…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8