Bicin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
9162.1 9162.2
ROTH9162.1EA 59.4 CHF
ROTH9162.1 ROTH9162.2
Bicin
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Melting Pt: 185…192 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1