(3-Pyridyl)essigsäureethylester 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate
118920250 118920050
ACRO118920250EA 255 CHF
ACRO118920250 ACRO118920050
(3-Pyridyl)essigsäureethylester 99%
(3-Pyridyl)essigsäureethylester
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (.4 mmHg)
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006411
CAS-Nummer: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %