(3-Pyridyl)essigsäureethylester ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14768.06 A14768.14
A14768.06EA 65.8 CHF
A14768.06 A14768.14
(3-Pyridyl)essigsäureethylester ≥99%
(3-Pyridyl)essigsäureethylester
Purity: 99% CAS No.: 39931-77-6 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.500 Boiling Point: 79-80°/0.4mm Beilstein Reference: 123827 MDL No.: MFCD00006411
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 79…80 °C (0.4 mmHg)
Dichte: 1.086
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006411
CAS-Nummer: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6