3-Phenyl-2-propin-1-ol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
270030050 270030250
ACRO270030050EA 67.5 CHF
ACRO270030050 ACRO270030250
3-Phenyl-2-propin-1-ol 98%
3-Phenyl-2-propin-1-ol
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.078 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040914
CAS-Nummer: 1504-58-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %