3-Phenylpropylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Phenyl-1-propylamine
L03023.09 L03023.18
L03023.09EA 57.6 CHF
L03023.09 L03023.18
3-Phenylpropylamin ≥98%
3-Phenylpropylamin
Purity: 98+% CAS No.: 2038-57-5 Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2NH2 Formula Weight: 135.21 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5250 Odour: Amine-like Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 2205526 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008224
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 220…221 °C
Dichte: 0.949
Flash-Pt: 90 °C (194 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008224
CAS-Nummer: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
ADR: 8,III