L(+)-Isoleucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
4030756.0100 4030756.0500
BACE4030756.0100EA 0 CHF
BACE4030756.0100 BACE4030756.0500
L(+)-Isoleucin
L(+)-Isoleucin
Sequence: H-Ile-OH
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Melting Pt: 279…280 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064222
CAS-Nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179