(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22311.0100 8.22311.9010
8.22311.0100EA 57.4 CHF
8.22311.0100 8.22311.9010
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064157
CAS-Nummer: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 195 °C decomposes
Molar Mass 232.30 g/mol
pH 0.3 (200 g/l, H2O)