Acetonitril ≥99,5% (durch GC)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
60004-1L 60004-2.5L 60004-4X2.5L 60004-4X5L 60004-5L 60004-6X1L
60004-1LEA 180.98 CHF
60004-1L 60004-2.5L 60004-4X2.5L 60004-4X5L 60004-5L 60004-6X1L
Acetonitril ≥99,5% (durch GC)
Acetonitril
Beilstein Number: 741857
RTECS Number: AL7700000
UNSPSC Code: 12191502
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 82 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Vapor Density 1.41 (vs air)
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %