Acetonitril ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid
Verpackt unter Schutzgas
9255-03EA 735 CHF
9255-88 9255-03 9255-02
Acetonitril ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Acetonitril
Formel: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.6
Water (by KF, coulometric) ≤0.05 %
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD