Acetonitril ≥99,8% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
42880.K2
42880.0F
42880.K2EA
188
CHF
42880.K2
42880.0F
Acetonitril ≥99,8% für die HPLC
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Siedepunkt: 80…82 °C Melting Pt: –48 °C…–45 °C Dichte: 0.786 Flash-Pt: 5 °C (41 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 14,70 |