Acetonitril ≥99,7% für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
32470.K2
32470.K7
32470.M1
32470.0F
32470.K2EA
233
CHF
32470.K2
32470.K7
32470.M1
32470.0F
Acetonitril ≥99,7% für die Spektrophotometrie
Acetonitril
Purity: 99.7+%
CAS No.: 75-05-8
Molecular Formula: CH3CN
Formula Weight: 41.05
Flash Point: 5°(41°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3440
Odour: Pungent
Melting Point: -48 to -45°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 741857
Merck Reference: 14,70
UN No.: 1648
MDL No.: MFCD00001878
Formel:
H₃CCN Siedepunkt: 80…82 °C Melting Pt: –48…–45 °C Dichte: 0.786 Flash-Pt: 5 °C (41 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 14,70 |