Acetonitril 99.9% für die Rückstandsanalyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
326750010 326750025
ACRO326750010EA 105 CHF
ACRO326750010 ACRO326750025
Acetonitril 99.9% für die Rückstandsanalyse
Acetonitril
Formel: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81.6
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0.781 g/cm³
Flash-Pt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %