Acetonitril 99.9%, meetSpec_Ph.Eur. HPLC far UV
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
268260010 268260025
ACRO268260010EA 185 CHF
ACRO268260010 ACRO268260025
Acetonitril 99.9%, meetSpec_Ph.Eur. HPLC far UV
Acetonitril
Formel: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81.6
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0.781 g/cm³
Flash-Pt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.9 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0008 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered