Undecanal ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A16101.14
A16101.22
A16101.14EA
73.8
CHF
A16101.14
A16101.22
Undecanal ≥97%
Undecanal
Purity: 97%
CAS No.: 112-44-7
Molecular Formula: C11H22O
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -2°
Boiling Point: 110-112°/12mm
Beilstein Reference: 1753213
MDL No.: MFCD00007016
Formel:
C₁₁H₂₂O Siedepunkt: 110…112 °C (12 mmHg) Melting Pt: –2 °C Dichte: 0.827 Flash-Pt: 95 °C (203 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007016 CAS-Nummer: 112-44-7 EINECS: 203-972-6 |