Propionaldehyd
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Propanal
ROTH6836.1EA 0 CHF
ROTH6836.1
Propionaldehyd
Propionaldehyd
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 48 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –81 °C
Dichte: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007020
CAS-Nummer: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07915