Propionaldehyd 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Propanal
220511000 220510025 220515000
ACRO220511000EA 29.4 CHF
ACRO220511000 ACRO220510025 ACRO220515000
Propionaldehyd 99+%
Propionaldehyd
Formel: C₃H₆O
Siedepunkt: 48 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –81 °C
Dichte: 0.798 g/cm³
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007020
CAS-Nummer: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07915
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA