Exsikkatoren mit Deckel
Lieferant: Brand
65805 65810 65815
BRND65805EA 189 CHF
BRND65805 BRND65810 BRND65815
Exsikkatoren mit Deckel
Exsikkatoren Exsikkatoren, Kunststoff
Exsikkatoren mit Polycarbonat-Deckel, PP-Basis und Trockenmittel-Ablage. Belüftungsstopfen mit Rückschlagventil im Deckel. Versiegelung zwischen Deckel und Basis: aus Polychlorbutadienkautschuk (CK), Vakuum-komprimiert.
  • Geringes Gewicht und einfache Handhabung