Spender-Eimer für KIMTECH* WETTASK* Wischtücher
Lieferant: Kimberly-Clark
Kimtech™ Wettask
115-2076EA 420 CHF
115-2076
Spender-Eimer für KIMTECH* WETTASK* Wischtücher
Wischtuch-Spender
Spender-Eimer für KIMTECH* WETTASK* Rollenwischtücher. Eimer lässt sich einfach öffnen und mit Wischtüchern und Desinfektionsmitteln/-lösungen nachfüllen. Das geschlossene System reduziert Kreuzkontaminationen, Austritt flüchtiger organischer Verbindungen und Verschüttungen.
  • Einfaches Nachfüllen der entsprechenden Lösung
  • Vorgefeuchtete Tücher können leicht durch die Öffnung im Deckel gezogen werden
  • Geeignet für den mobilen Einsatz