Exsikkatoren
Lieferant: Brand
65231 65238 65243
BRND65231EA 402 CHF
BRND65231 BRND65238 BRND65243
Exsikkatoren
Exsikkatoren Exsikkatoren, Glas
Borosilikatglas 3.3 mit Präzisions-Planschliffen.
  • Die Oberfläche des Basisrings ist mit Noppen versehen, um die Stabilität zu verbessern und Risse zu verhindern
  • Austauschbarer Deckel
Exsikkatoren mit Steckdosen werden mit 24/29-Steckdose und austauschbarem Absperrhahn geliefert.
Zertifizierungen: DIN 12491