Exsikkatoren, mit Knopfdeckel
Lieferant: Brand
65043 65038 65031
BRND65043EA 638 CHF
BRND65043 BRND65038 BRND65031
Exsikkatoren, mit Knopfdeckel
Exsikkatoren Exsikkatoren, Glas
Borosilikatglas 3.3 mit präzise geschliffene Planflansche.
  • Die Bodenring-Oberfläche ist für bessere Stabilität und zur Vermeidung von Rissen mit Stollen versehen
  • Austauschbarer Knopfdeckel
Zertifizierungen: DIN 12491
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten