Pipettenkörbe, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-0034EA 582 CHF
215-0034 215-0032 612-1802
Pipettenkörbe, Nalgene®
Körbe Pipettenkörbe
Hergestellt aus HDPE. Chemikalienbeständige Pipettenkörbe schützen Glaspipetten vor Bruch.
  • Robuste, widerstandsfähige Körbe polstern Pipetten und korrodieren nicht
  • Chemisch kompatibel mit den meisten Säuren, Basen, Alkoholen und Reinigungsmitteln
Ein perforiertes Sieb im Boden ermöglicht das Befüllen der Kammer mit Reinigungslösungen von unten und ist 1,9 cm zurückgesetzt, um eine vollständige Entwässerung zu gewährleisten. Verwenden Sie diese Körbe aus hochdichtem Polyethylen in Nalgene™-Pipettengläsern, um Pipetten in Reinigungs- oder Desinfektionslösungen einzutauchen, dann abzulassen und in den Nalgene™-Pipettenwascher zu überführen, um die Pipetten automatisch zu waschen und zu spülen. Passen Sie den Buchstabencode der Größe an, um die beste Passform für Glas und Unterlegscheibe zu erzielen.