1-Bromperfluoroctan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B22470.14EA 448 CHF
B22470.14 B22470.03 B22470.PF B22470.06
1-Bromperfluoroctan ≥98%
1-Bromperfluoroctan
Formel: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
MW: 498,96 g/mol
Siedepunkt: 141…143 °C
Melting Pt: 6 °C
Dichte: 1,930
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042082
CAS-Nummer: 423-55-2
EINECS: 207-028-4
Merck Index: 14,7156