1-Bromperfluoroctan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO386790100EA
123
CHF
ACRO386790100
386790000.
ACRO386790500
1-Bromperfluoroctan 99%
1-Bromperfluoroctan
Formel:
BrF₂C(CF₂)₆CF₃ MW: 498,96 g/mol Siedepunkt: 142 °C (760 mmHg) Melting Pt: 6 °C Dichte: 1,93 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042082 CAS-Nummer: 423-55-2 EINECS: 207-028-4 Merck Index: 12,07299 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |