Bromtrichlormethan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
107491000 107492500
ACRO107491000EA 45.9 CHF
ACRO107491000 ACRO107492500
Bromtrichlormethan 99%
Bromtrichlormethan
Formel: BrCl₃C
Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1.997 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000783
CAS-Nummer: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %