1-Brom-4-chlorbutan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
106840250 106841000
ACRO106840250EA 57.9 CHF
ACRO106840250 ACRO106841000
1-Brom-4-chlorbutan 99%
1-Brom-4-chlorbutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171,46 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C (30 mmHg)
Dichte: 1.48 g/cm³
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001010
CAS-Nummer: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %