Tetrabrommethan, (max. 6% H₂O) 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L00821.22EA
119
CHF
L00821.22
L00821.36
L00821.14
Tetrabrommethan, (max. 6% H₂O) 98% (Trockengewicht)
Tetrabrommethan
Formel:
Br₄C MW: 331,63 g/mol Siedepunkt: 190 °C Melting Pt: 90…95 °C Dichte: 3,420 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000117 CAS-Nummer: 558-13-4 EINECS: 209-189-6 UN: 2516 ADR: 6.1,III |