Tetrabrommethan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO325155000EA 240 CHF
ACRO325155000 ACRO325150050 ACRO325151000
Tetrabrommethan 98%
Tetrabrommethan
Formel: Br₄C
MW: 331,63 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 88…93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000117
CAS-Nummer: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
UN: 2516
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline solid
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥97.5 % (On organic basis)
Stabilizer May contain water as stabilizer