2,2-Dibrompropan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
186060050 186060500
ACRO186060050EA 103 CHF
ACRO186060050 ACRO186060500
2,2-Dibrompropan 98%
2,2-Dibromopropane
Formel: H₃CBr₂CCH₃
MW: 201,89 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (740 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1.78 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00000119
CAS-Nummer: 594-16-1
EINECS: 209-828-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -66° to -69° (20°C, 589 nm) (1 % in EtOH)