1-Bromtetradecan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Myristyl bromide
187381000 187385000
ACRO187381000EA 54.8 CHF
ACRO187381000 ACRO187385000
1-Bromtetradecan 98%
1-Bromtetradecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 277,29 g/mol
Siedepunkt: 175…178 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 5…6 °C
Dichte: 0.93 g/cm³
Flash-Pt: 149 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000228
CAS-Nummer: 112-71-0
EINECS: 203-999-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
E/E 95 to 97 % v/v (calculated)